Learn More
3-Methylthiophene, 99+%
Artikelnummer. 10465485 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
50 mL
250 mL
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10465485 250 mL Glass bottle 250mL
10386860 50 mL Glass bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10465485 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127862500
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 616-44-4 | C5H6S | 98.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-44-4
Molecular Formula C5H6S
Molecular Weight (g/mol) 98.17
MDL Number MFCD00005470
InChI Key QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-methyl, 3-thiotolene, beta-methylthiophene, poly, p3mt, 3-methyl thiophene, 3-methyl-thiophene, methyl-3-thiophene, ccris 2937, thiophene, 3-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12024
IUPAC Name 3-methylthiophene
SMILES CC1=CSC=C1
Spezifikation
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Melting Point -69.0°C
Color Colorless to Yellow
Density 1.0160g/mL
Boiling Point 115.0°C to 117.0°C
Flash Point 11°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.5180 to 1.5200
Quantity 250 mL
Beilstein 17, 38
Specific Gravity 1.016
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,aceton and benzene
Formula Weight 98.17
Percent Purity 99+%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-Methylthiophene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.