missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Nitrobenzoyl Chloride, TRC

Product Code. 30468225
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30468225

Brand: Toronto Research Chemicals TRCN4936151MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material 3-Nitrobenzoyl Chloride
CAS 121-90-4
Molecular Formula C7H4ClNO3
Quantity 1 mg
Synonym m-Nitrobenzoyl chloride
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
IUPAC Name 3-nitrobenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 185.56
Formula Weight 184.988
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis