Learn More
(3-Nitrophenyl)acetic Acid, TRC
Specifications
Specifica
| Chemical Name or Material | (3-Nitrophenyl)acetic Acid |
| CAS | 1877-73-2 |
| Molecular Formula | C8 H7 N O4 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid','3-nitro-, Acetic acid','(m-nitrophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Nitrobenzeneacetic acid, (m-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(3-Nitrophenyl)acetic acid, 3-Nitrophenylacetic acid, NSC 93911 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7NO4/c10-8(11)5-6-2-1-3-7(4-6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)Cc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-(3-nitrophenyl)acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.15 |
| Formula Weight | 181.0375 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?