Learn More
3-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Spécification
| Boiling Point | 73.0°C to 74.0°C (0.7 mmHg) |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 260.62 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 3-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride, 97%
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- EUH029-Contact with water liberates toxic gas.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P402+P404-Store in a dry place. Store in a closed container.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?