Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile, TRC
Code produit 30402275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30402275 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30402275 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF765003500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
CAS 27328-86-5
Molecular Formula C10 H6 F3 N O
Quantity 500 mg
Synonym Acetonitrile, (α,α,α-trifluoro-m-toluoyl)- (8CI), β-Oxo-3-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propionitrile, m-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)9(15)4-5-14/h1-3,6H,4H2
SMILES FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)CC#N
IUPAC Name 3-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 213.156
Formula Weight 213.04