Learn More
4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitro-benzoic Acid, TRC
Product Code. 17992595
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17992595 10 mg 10mg
17952145 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17992595 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE92635010MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127971-53-3
Molecular Formula C13H17N3O6
Molecular Weight (g/mol) 311.29
SMILES CC1=C(C(O)=O)C=C([N+]([O-])=O)C(NC(CC)CC)=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H17N3O6/c1-4-8(5-2)14-11-10(15(19)20)6-9(13(17)18)7(3)12(11)16(21)22/h6,8,14H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18)
Chemical Name or Material 4-[(1-Ethylpropyl)amino]-2-methyl-3,5-dinitro-benzoic Acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.