Learn More
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10472793
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
250mg
Product Code. 10472793
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO01193CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 36151-45-8
Molecular Formula C11H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 189.214
MDL Number MFCD00454011
InChI Key VADZUJOCSAESJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzaldehyde, 4-2-oxopyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxidanylidenepyrrolidin-1-yl benzaldehyde
PubChem CID 2794706
IUPAC Name 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzaldehyde
SMILES C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 189.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato