Learn More
4-(2-Trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl)-butyric acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 876728-42-6 |
| CAS Min % | 97.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Molecular Formula | C12H11F3N2O2 |
| MDL Number | MFCD07397470 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | 4-2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl-butyric acid, 4-2-trifluoromethyl benzimidazolyl butanoic acid, 1h-benzimidazole-1-butanoicacid, 2-trifluoromethyl, 4-2-trifluoromethyl benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1,3-benzodiazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl-butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1-benzimidazolyl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-1-yl butanoic acid |
| InChI Key | HQUSGKZLJZMIHU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)N=C(N2CCCC(=O)O)C(F)(F)F |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?