missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[[4-[(3-Methylphenyl)amino]-3-pyridinyl]sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, TRC

Product Code. 30009038
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30009038 100 mg 100mg
30137029 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30009038 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM320685100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 72810-57-2
Molecular Formula C15 H17 N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 335.38
Synonym Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide, Anhydrous Imp. E (EP)
IUPAC Name ethyl N-[4-(3-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonylcarbamate
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2

Spezifikation

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H17N3O4S/c1-3-22-15(19)18-23(20,21)14-10-16-8-7-13(14)17-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
Formula Weight 335.094
Chemical Name or Material ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.