Learn More
4-[4-(2-Propyn-1-yloxy)benzoyl]benzoic Acid, TRC
Product Code. 30418274
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30418274 1 g
30415236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30418274 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP8385051G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1236196-77-2
Molecular Formula C17 H12 O4
Molecular Weight (g/mol) 280.27
IUPAC Name 4-(4-prop-2-ynoxybenzoyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OCC#C)cc2
Specifications
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C17H12O4/c1-2-11-21-15-9-7-13(8-10-15)16(18)12-3-5-14(6-4-12)17(19)20/h1,3-10H,11H2,(H,19,20)
Formula Weight 280.0736
Chemical Name or Material 4-[4-(2-Propyn-1-yloxy)benzoyl]benzoic Acid
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.