Learn More
4,4'-Difluorobenzophenone, TRC
Product Code. 30386506
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30386506 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30386506 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD445430100G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 4,4'-Difluorobenzophenone
CAS 345-92-6
Molecular Formula C13 H8 F2 O
Quantity 100 g
Synonym Benzophenone, 4,4'-difluoro- (6CI,7CI,8CI), Bis(4-fluorophenyl)methanone, 4,4-Difluorobenzophenone, 4,4'-Difluorobenzophenone, 4,4'-Difluorodiphenyl ketone, Bis(4-fluorophenyl) ketone, Bis(p-fluorophenyl) ketone, Di-p-fluorophenyl ketone, NSC 51800, p,p'-Difluorobenzophenone
InChI Formula InChI=1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
IUPAC Name bis(4-fluorophenyl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 218.2
Formula Weight 218.0543
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.