Learn More
4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione, 98%, BLD Pharm™
Código de producto. 31006843
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
31006843 5 g 5g
31004195 1 g 1g
31003927 250 mg 250mg
30999920 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31006843 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD1224055g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 488-86-8
Molecular Formula C5H2O5
MDL Number MFCD00181389
Quantity 5 g
SMILES O=C1C(C(C(O)=C1O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 142.07
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4,5-Dihydroxycyclopent-4-ene-1,2,3-trione
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.