Learn More
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine, TRC
Artikelnummer. 30387659
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30387659 100 mg
30372339 500 mg
30383406 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30387659 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD437193100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 213265-83-9
Molecular Formula C4HCl2FN2
Molecular Weight (g/mol) 166.97
SMILES Fc1c(Cl)ncnc1Cl
Spezifikation
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H
Formula Weight 165.9501
Chemical Name or Material 4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.