missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, Mikromol™
Descripción
4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 50-86-2 |
| Analyte or Component Names | 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C9 H9 N O4 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic Acid, Metoclopramide Imp. H (EP), Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity H, Metoclopramide Impurity H, Metoclopramide Impurity H |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-7(9(13)14)8(12)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1 |
| IUPAC Name | 4-acetamido-2-hydroxybenzoic acid |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?