Learn More
4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11359755
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11359755 1 g 1g
11369755 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11359755 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19794.03
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 183673-71-4 | C11H20N2O4 | 244.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 183673-71-4
Molecular Formula C11H20N2O4
Molecular Weight (g/mol) 244.29
MDL Number MFCD01318728
InChI Key YNHLVALLAURVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-aminopiperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 4-amino-1-boc-isonipecotic acid, 4-amino-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, h-pip boc-oh, 4,4-acp 1-n-boc, 4-amino-piperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester, 1-boc-4-amino-4-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 693797
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O
Specifica
Melting Point ∽290°C (decomposition)
Quantity 1 g
Beilstein 7588844
IUPAC Name 4-amino-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formula Weight 244.29
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Amino-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.