Learn More
4-Aminobenzyl Alcohol, TRC
Product Code. 30006970
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30006970 1 g 1g
30009115 5 g 5g
30004762 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30006970 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA5871051G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 623-04-1
Molecular Formula C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.15
Synonym Tetracaine Impurity 3
IUPAC Name (4-aminophenyl)methanol
SMILES Nc1ccc(CO)cc1
Specifications
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5,8H2
Formula Weight 123.0684
Chemical Name or Material 4-Aminobenzyl Alcohol
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.