Spezifikation
| Melting Point | 95.0°C to 97.0°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 193.25 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 4-Biphenylacetonitrile |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Biphenylacetonitrile, 97%
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?