Learn More
4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl, TRC
Artikelnummer. 30344075
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30344075 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344075 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6844052.5G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl
CAS 41604-19-7
Molecular Formula C12H8BrF
Quantity 2.5 g
Synonym 2-Fluoro-4-bromobiphenyl, 4-Bromo-2-fluorobiphenyl, 4'-Bromo-2'-fluorobiphenyl
InChI Formula InChI=1S/C12H8BrF/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
SMILES Fc1cc(Br)ccc1c2ccccc2
IUPAC Name 4-bromo-2-fluoro-1-phenylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 251.09
Formula Weight 249.9793
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.