Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10341630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10341630 5 g Glass bottle 5g
10088089 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10341630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438230050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 50824-04-9
Molecular Formula C7H4BrF3O
Molecular Weight (g/mol) 241.007
InChI Key PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-trifluoromethyl phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenol, 5-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride, o-cresol, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-bromo-2-trifluoromethyl-phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl, pubchem18454, acmc-209kqd, bromotrifluoromethylbenzenol, ksc490k9d
PubChem CID 142784
IUPAC Name 4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)O
Tekniske data
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 84°C to 88°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 241.01
Percent Purity ≥96.0%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.