Learn More
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11429447
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11429447 25 g 25g
11419447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11429447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21449.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 56518-42-4 | C9H8BrO4 | 260.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56518-42-4
Molecular Formula C9H8BrO4
Molecular Weight (g/mol) 260.06
MDL Number MFCD01632140
InChI Key JNFZULSIYYVRJO-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxy, zlchem 1334, acmc-1az7r, jnfzulsiyyvrjo-uhfffaoysa, 3,5-dimethoxy-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 2774026
IUPAC Name 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1Br)C([O-])=O
Tekniske data
Melting Point 254°C to 258°C
Quantity 25 g
Formula Weight 261.07
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.