missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31433260
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
31433260 25 g
31421574 500 g
31419348 1 kg
31419275 5 g
31424269 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31433260 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD148325g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

CAS 7333-63-3
Molecular Formula C22H23Br2P
MDL Number MFCD00031636
Quantity 25 g
SMILES BrCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 478.20
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.