Learn More
4-Chloro-2-nitroaniline, 98%
Artikelnummer. 11463657
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11463657 5000 g 5000g
11453657 250 g 250g
11443657 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11463657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18143.0I
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 89-63-4 | C6H5ClN2O2 | 172.57 g/mol
4-Chloro-2-nitroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Chloro-2-nitroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water (0.5 g/L).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-63-4
Molecular Formula C6H5ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.57
MDL Number MFCD00007836
InChI Key PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-chloro-2-nitro, p-chloro-o-nitroaniline, pcon, 2-nitro-4-chloroaniline, red salt nbgl, devol red f, devol red salt f, red base ciba vi, red base irga vi, red salt ciba vi
PubChem CID 6979
IUPAC Name 4-chloro-2-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Melting Point 114°C to 118°C
Density 1.37
Flash Point 191°C (375°F)
Odor Weak, Characteristic
Quantity 5000 g
UN Number UN2237
Beilstein 512436
Solubility Information Soluble in water (0.5g/L).
Formula Weight 172.57
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Chloro-2-nitroaniline
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.