Learn More
4-Chlorobenzyl Bromide, TRC
Product Code. 30360433
Change view
Click to view available options
Quantity:
2.5 g
Packungsgröße:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30360433 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30360433 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4276232.5G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 4-Chlorobenzyl Bromide
CAS 622-95-7
Molecular Formula C42 H78 O3 Si3
Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C42H78O3Si3/c1-31(21-19-27-41(9,10)45-46(12,13)14)36-25-26-37-33(22-20-28-42(36,37)11)23-24-34-29-35(43-47(15,16)39(3,4)5)30-38(32(34)2)44-48(17,18)40(6,7)8/h22,31,35-38H,19-21,25-30H2,1-18H3/t31-,35-,36-,37+,38+,42-/m1/s1
SMILES C[C@H](CCCC(C)(C)O[Si](C)(C)C)[C@H]1CC[C@H]2C(=CCC[C@]12C)C#CC3=C(C)[C@H](C[C@@H](C3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC Name [(1S,5R)-3-[2-[(1R,3aR,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methyl-6-trimethylsilyloxyheptan-2-yl]-1,2,3,3a,6,7-hexahydroinden-4-yl]ethynyl]-5-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-methylcyclohex-2-en-1-yl]oxy-tert-butyl-dimethylsilane
Molecular Weight (g/mol) 715.323
Formula Weight 714.526
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.