Learn More
4-Chlorophenol, TRC
Product Code. 30136191
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30136191 25 g 25g
17939629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30136191 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC37504025G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-48-9
Molecular Formula C6 H5 Cl O
Molecular Weight (g/mol) 128.56
Synonym Phenol, p-chloro- (8CI), 4-Chlorophenol, 4-CP, 4-Hydroxychlorobenzene, Applied 3-78, NSC 2877, p-Chlorophenic acid, p-Chlorophenol
IUPAC Name 4-chlorophenol
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Formula Weight 128.0029
Chemical Name or Material 4-Chlorophenol
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.