Learn More
(4-Chlorophenylsulfonyl)acetonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11471858
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11471858 25 g 25g
11451858 1 g 1g
11461858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11471858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14510.14
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(4-Chlorophenylsulfonyl)acetonitrile react with trimethoxymethyl-benzene, and gives 2-(4-chloro-benzenesulfonyl)-3-methoxy-3-phenyl-acrylonitrile.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1851-09-8
Molecular Formula C8H6ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 215.651
MDL Number MFCD00045626
InChI Key HAQGVGPNKGGSMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylsulfonylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl sulfonyl acetonitrile, 4-chlorophenyl cyanomethyl sulfone, 2-4-chlorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-chlorobenzenesulphonylacetonitrile, 4-chlorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-chlorobenzenesulphonyl acetonitrile, 4-chlorophenyl sulfonyl acetonitrile, 2-4-chlorophenyl sulfonylacetonitrile, 4-chlorophenylsulfonyl acetonitrile
PubChem CID 735829
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)sulfonylacetonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)CC#N)Cl
Especificaciones
Melting Point 169°C to 173°C
Quantity 25 g
UN Number UN3439
Beilstein 1819678
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 215.66
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material (4-Chlorophenylsulfonyl)acetonitrile
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.