Få mere at vide
Få mere at vide
4-desamino Dapsone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H11NO2S/c13-10-6-8-12(9-7-10)16(14,15)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2 |
| Formula Weight | 233.051 |
| Chemical Name or Material | 4-Phenylsulfonylaniline |