missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Ethoxyphenylacetic Acid, 98%, BLD Pharm™

Product Code. 31007329
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31007329 5 g 5g
30995589 100 g 100g
30994762 500 g 500g
30994784 10 g 10g
30995078 25 g 25g
30993039 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31007329 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD120505g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Spécification

CAS 4919-33-9
Molecular Formula C10H12O3
MDL Number MFCD00004346
Quantity 5 g
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(OCC)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 180.20
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Ethoxyphenylacetic Acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.