Läs mer
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15458645
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
15458645 5 g 5g
15448645 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15458645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33789.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1373920-63-8
Molecular Formula C9H6F4O2
Molecular Weight (g/mol) 222.139
MDL Number MFCD22201064
InChI Key JBDVVWPLFZFUTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 86277671
IUPAC Name 4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)C(F)(F)F)F
Specifikationer
Quantity 5 g
Formula Weight 222.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.