Learn More
4-Fluoro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490009
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15490009 250 mg 250mg
15470009 1 g 1g
15480009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15490009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63357.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69261-01-4
Molecular Formula C8H9FN2O2
Molecular Weight (g/mol) 184.17
MDL Number MFCD04116334
InChI Key RGCUVPLVTHHXMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl 4-fluoro-2-nitroaniline, n,n-dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline, benzenamine,4-fluoro-n,n-dimethyl-2-nitro, pubchem3366, acmc-1b82t, 4-fluoro-2-nitrophenyl dimethylamine, 4-fluoranyl-n,n-dimethyl-2-nitro-aniline
PubChem CID 16440018
IUPAC Name 4-fluoro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Quantity 250 mg
UN Number UN2811
Formula Weight 184.17
Percent Purity 97%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 4-Fluoro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.