Learn More
4-Fluorobenzophenone 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10493765 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10493765 10 g Glass bottle 10g
10071000 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10493765 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119380100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 345-83-5
Molecular Formula C13H9FO
Molecular Weight (g/mol) 200.21
MDL Number MFCD00000352
InChI Key OGTSHGYHILFRHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobenzophenone, 4-fluorophenyl phenyl methanone, p-fluorobenzophenone, methanone, 4-fluorophenyl phenyl, 4-fluorophenyl phenyl ketone, 4-fluorophenyl-phenylmethanone, 4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-benzophenone, pubchem3308, benzophenone, 4-fluoro
PubChem CID 67663
IUPAC Name (4-fluorophenyl)(phenyl)methanone
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 43°C to 50°C
Color Beige
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Linear Formula FC6H4COC6H5
Quantity 10 g
Beilstein 07, I, 226
Formula Weight 200.21
Percent Purity ≥97.5%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 4-Fluorobenzophenone, 98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.