Learn More
Invitrogen™ 4-HNE Competitive ELISA Kit
Description
4-Hydroxynonenal, or 4-hydroxy-2-nonenal or 4-HNE or HNE, is an alpha, beta-unsaturated hydroxyalkenal that is produced by lipid peroxidation in cells. 4-HNE is the primary alpha, beta-unsaturated hydroxyalkenal formed in this process.
Specifications
Specifications
| Assay Range | 0.63 to 40 ng/mL |
| Assay Sensitivity | 0.38 ng/mL |
| Conjugate | Unlabeled |
| Product Type | ELISA |
| Sample Type | Cell Lysates, Plasma, Serum, Tissue Homogenates |
| For Use With (Equipment) | Colorimetric Microplate Reader |
| Interassay CV | <10 |
| Intraassay CV | <10 |
| Kit Contents | Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer |
| Label or Dye | Biotin |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?