Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10633075
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10633075 1 g 1g
10311665 5 g 5g
10199859 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10633075 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. RDP00227DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 4198-90-7
Molecular Formula C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
InChI Key WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
PubChem CID 20176
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Specifica
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 147.18
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-Hydroxy-3, 5-dimethylbenzonitrile
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.