Specifications
| CAS | 4421-08-3 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 85°C to 89°C |
| Color | Beige |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Plastic bottle |
| Molecular Formula | C8H7NO2 |
| Linear Formula | HOC6H3(OCH3)CN |
| Afficher plus |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?