Learn More
4-Isothiocyanatophenyl b-D-Glucopyranoside >80%, TRC
Product Code. 30399566
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Unit Size:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30399566 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30399566 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI9051205MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 4-Isothiocyanatophenyl beta-D-Glucopyranoside
CAS 20581-41-3
Molecular Formula C13H15NO6S
Quantity 5 mg
Synonym ß-D-Glucopyranosylphenyl 4-Isothiocyanate
InChI Formula InChI=1S/C13H15NO6S/c15-5-9-10(16)11(17)12(18)13(20-9)19-8-3-1-7(2-4-8)14-6-21/h1-4,9-13,15-18H,5H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)N=C=S)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-isothiocyanatophenoxy)oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 313.33
Formula Weight 313.062
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.