Learn More
4-Methyl-1,10-phenanthroline
Product Code. 11378297
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11378297 1 g 1g
11388297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11378297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031888.03
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 31301-28-7 | C13H10N2 | 194.237 g/mol
4-methyl-1,10-phenanthroline can be used to produce 1,10-Phenanthrolin-4-aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31301-28-7
Molecular Formula C13H10N2
Molecular Weight (g/mol) 194.237
MDL Number MFCD00004978
InChI Key NAZZKEZTSOOCSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 4-methyl, 4-methylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-1aihj, 4-methyl-1,10 phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline1,10-phenanthroline, 4-methyl
PubChem CID 93149
IUPAC Name 4-methyl-1,10-phenanthroline
SMILES CC1=C2C=CC3=C(C2=NC=C1)N=CC=C3
Spezifikation
Melting Point 144°C to 145°C
Quantity 1 g
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 194.24
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material 4-Methyl-1,10-phenanthroline
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.