missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Methylamino)-2-(methylthio)pyrimidine-5-methanol, TRC

Artikelnummer. 30476112
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Packungsgröße:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30476112 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30476112 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM286900250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material 4-(Methylamino)-2-(methylthio)pyrimidine-5-methanol
CAS 17759-30-7
Molecular Formula C7H11N3OS
Quantity 250 mg
Synonym 4-(Methylamino)-2-(methylthio)-5-pyrimidinemethanol, (4-(Methylamino)-2-(methylthio )pyrimidin-5-yl)methanol, (4-Methylamino-2-methanethiopyrimidin-5-yl)methanol, (4-Methylamino-2-methylsulfanylpyrimidin-5-yl)methanol
InChI Formula InChI=1S/C7H11N3OS/c1-8-6-5(4-11)3-9-7(10-6)12-2/h3,11H,4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
SMILES CNc1nc(SC)ncc1CO
Molecular Weight (g/mol) 185.25
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.