Learn More
Melford 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-B-D-glucosaminide
Product Code. 30018498
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
5 g
Unit Size:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30018498 100 mg 100mg
30018499 1 g 1g
30018500 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30018498 Supplier Melford Supplier No. M641000.1
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fluorescent substrate for N-Acetyl-B-D-glucosaminidase and B-N-Acetyl-D-hexosaminidase.
Fluorescent substrate for N-Acetyl-B-D-glucosaminidase and B-N-Acetyl-D-hexosaminidase. Ultrasensitive. Checked by actual enzymatic assay.
Especificaciones
Quantity 100 mg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.