Learn More
4-n-Butoxybenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11427897
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11427897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16570.06
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5203-14-5
Molecular Formula C11H13NO
Molecular Weight (g/mol) 175.231
MDL Number MFCD00043482
InChI Key RRGQINKVTNAIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxybenzonitrile, 4-n-butoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-butoxy, 4-n-butoxy benzonitrile, 4-butoxy-benzonitrile, 4-butoxybenzenecarbonitrile, pubchem7926, acmc-209kxf, 4-butoxybenzonitrile
PubChem CID 138435
IUPAC Name 4-butoxybenzonitrile
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Density 0.999
Boiling Point 242°C to 244°C
Flash Point >110°C (230°F)
Odor Characteristic
Refractive Index 1.5255
Quantity 5 g
Beilstein 2834664
Formula Weight 175.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-n-Butoxybenzonitrile
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt