Learn More
4-n-Hexylbenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 11422217
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11422217 5 g 5g
11412217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11422217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14168.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 21643-38-9 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21643-38-9
Molecular Formula C13H18O2
Molecular Weight (g/mol) 206.285
MDL Number MFCD00013997
InChI Key CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-hexyl, 4-n-hexylbenzoic acid, p-hexylbenzoic acid, benzoic acid, p-hexyl, p-n-hexylbenzoic acid, 4n-hexylbenzoic acid, maybridge1_002028, para-n-hexyl benzoic acid, acmc-1chu5, ksc201s3p
PubChem CID 30725
IUPAC Name 4-hexylbenzoic acid
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Melting Point 97°C to 99°C (C-N)
Quantity 5 g
Beilstein 2046454
Formula Weight 206.29
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 4-n-Hexylbenzoic acid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.