missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-n-Propylphenol-d12, CDN
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25g
0.5g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 4-Propylphenol-D12 |
| CAS | 352431-21-1 |
| Molecular Formula | C9 D12 O |
| Quantity | 0.25 g |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-(propyl-d7)- (9 CI), 4-(Propyl-d7)phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-n-Propylphenol-d12, 4-Propylphenol-D12 |
| InChI Formula | InChI=1 S/C9H12O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7,10 H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4 D,5 D,6 D,7 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC Name | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxy-6-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 148.2649 |
| Formula Weight | 148.1641 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction