Learn More
4-Nitrobenzyl Chloroformate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 4-Nitrobenzyl Chloroformate |
| CAS | 4457-32-3 |
| Molecular Formula | C8H6ClNO4 |
| Quantity | 250 g |
| Synonym | Chloroformic Acid p-Nitrobenzyl Ester, 4-Nitrobenzyl Chloroformate, 4-Nitrobenzyloxycarbonyl Chloride, p-Nitrobenzyl Chloroformate, p-Nitrobenzyloxycarbonyl Chloride, p-Nitrocarbobenzoxy Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6ClNO4/c9-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(COC(=O)Cl)cc1 |
| IUPAC Name | (4-nitrophenyl)methyl carbonochloridate |
| Molecular Weight (g/mol) | 215.69 |
| Formula Weight | 214.9985 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?