missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford 4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside

Product Code. 30018623
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018623

missing translation for 'mfr': Melford N810905.0

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Spectrophotometric substrate for detection of β-D-Glucosidase.

Spectrophotometric substrate for detection of β-D-Glucosidase.

Free PNP: <200ppm

Especificaciones

Quantity 5 g
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado