Learn More
4-Nitrophenyl dodecanoate, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31071343
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31071343 5 g
31065288 25 g
31058458 1 g
31068779 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31071343 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1070305g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Especificaciones
CAS 1956-11-2
Molecular Formula C18H27NO4
MDL Number MFCD00047730
Quantity 5 g
SMILES CCCCCCCCCCCC(OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 321.41
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Nitrophenyl dodecanoate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.