Learn More
4-Phenyl-2-butanol, 97%
Artikelnummer. 10315403 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10315403 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10315403 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 183400050
 Restricted Item
Estimated Shipment: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2344-70-9 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 2344-70-9
Density 0.9800g/mL
Boiling Point 132.0°C (14.0 mmHg)
Flash Point >110°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C10H14O
Linear Formula C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
Refractive Index 1.5157 to 1.5177
Quantity 5 g
Beilstein 06,522
Specific Gravity 0.98
Synonym 4-phenyl-2-butanol, 1-phenyl-3-butanol, 2-hydroxy-4-phenylbutane, methyl phenethyl carbinol, methylphenethylcarbinol, 2-butanol, 4-phenyl, alpha-methylbenzenepropanol, phenylethyl methyl carbinol, methyl-2-phenylethylcarbinol
InChI Key GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCC1=CC=CC=C1)O
IUPAC Name 4-phenylbutan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 150.22
PubChem CID 61302
Formula Weight 150.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Phenyl-2-butanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.