Learn More
4-tert-Butylthiazol-2(3H)-one, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15465847
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15465847 250 mg 250mg
15455847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15465847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33060.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75820-45-0
Molecular Formula C7H11NOS
Molecular Weight (g/mol) 157.231
MDL Number MFCD11220481
InChI Key DZGLMEMWTFPPTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl-2,3-dihydro-1,3-thiazol-2-one, 4-tert-butyl thiazol-2 3h-one, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2 3h-one, 2 3h-thiazolone, 4-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 12743035
IUPAC Name 4-tert-butyl-3H-1,3-thiazol-2-one
SMILES CC(C)(C)C1=CSC(=O)N1
Specifica
Melting Point 132°C to 137°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 157.24
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 4-tert-Butylthiazol-2(3H)-one
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.