Learn More
4-Trifluoromethoxybenzyl Bromide, TRC
Product Code. 30450835
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. 30450835
Brand: Toronto Research Chemicals TRCT7744401G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 4-Trifluoromethoxybenzyl Bromide
CAS 50824-05-0
Molecular Formula C8H6BrF3O
Quantity 1 g
Synonym 1-Bromomethyl-4-trifluoromethoxybenzene, 4-(Bromomethyl)phenyl Trifluoromethyl Ether, 4-(Trifluoromethoxy)-1-(bromomethyl)-benzene, 4-Trifluoromethoxybenzyl Bromide, p-Trifluoromethoxybenzyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(CBr)C=C1
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
Molecular Weight (g/mol) 255.03
Formula Weight 253.96
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt