Läs mer
4-(Trifluoromethyl)benzamide, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30793005
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
30793005 10 g 10g
30786050 25 g 25g
30790047 5 g 5g
30786601 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30793005 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1096010g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
CAS 1891-90-3
Molecular Formula C8H6F3NO
MDL Number MFCD00007998
Quantity 10 g
SMILES NC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 189.14
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-(Trifluoromethyl)benzamide
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.