Learn More
TubeWriter 400 - Standard Rack Side Print for 50 mL Conical Centrifuge Tubes
Artikelnummer. 30067440
Ansicht ändern
Click to view available options
Product Type:
Labeling Rack
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Product Type Packungsgröße
30067440 Labeling Rack Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30067440 Lieferant TubeWriter Lieferanten-Nr. PS0050CNEL120400
Estimated Shipment: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Standard rack for directly printing on the side of 50 mL conical centrifuge tubes
  • Standard printing rack designed for the 400
  • Prints and labels directly on the side of 50 mL conical centrifuge tubes
  • Rack ensures correct alignment and holds tubes securely
  • No time-consuming sticky labels or handwriting required
  • Printing can take as little time as 50 tubes in 2 to 3 minutes
  • Racks designed for rapid switching between labware types
  • Print survives long-term storage at -80C and liquid nitrogen
  • Print withstands the harshest lab conditions
Spezifikation
Product Type Labeling Rack
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.