Learn More
[5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-thienyl]methanol, 90%, Thermo Scientific™
Product Code. 10693023
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10693023 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10693023 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MO00643DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-07-2026
Add to basket
Specifica
CAS 465514-19-6
CAS Min % 90.0
Assay Percent Range 90%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C10H9F3N2OS
MDL Number MFCD03407368
Quantity 1 g
Synonym 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thienyl methanol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophen-2-yl methanol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophen-2-yl methanol, maybridge3_004455, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl-2-thienyl methan-1-ol, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thienylmethanol
InChI Key RJIIPCWLMHMXQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)CO)C(F)(F)F
IUPAC Name [5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophen-2-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 262.25
PubChem CID 2780713
Formula Weight 262.25
Percent Purity 90%
Chemical Name or Material {5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]-2-thienyl}methanol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.