Learn More
5-Bromo-2-(4-methoxyphenyl)furo[2,3-b]pyridine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15488775
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15488775 5 g 5g
15478775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15488775 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34094.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1347814-83-8
Molecular Formula C14H10BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 304.143
MDL Number MFCD18800803
InChI Key WWILJVHMJKXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-4-methoxyphenyl furo 2,3-b pyridine
PubChem CID 73995169
IUPAC Name 5-bromo-2-(4-methoxyphenyl)furo[2,3-b]pyridine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC(=CN=C3O2)Br
Specifica
Melting Point 178°C to 180°C
Quantity 5 g
Formula Weight 304.14
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 5-Bromo-2-(4-methoxyphenyl)furo[2,3-b]pyridine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.